Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RIF1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
48-680
PRSI48-680EA 815 EUR InStock
PRSI48-680
Anti-RIF1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rif1 (also known as telomere-associated protein RIF1 and Rap1-interacting factor 1) is a mouse ortholog of the yeast Rif1 family of telomere-associated proteins identified on the basis of its high expression in primordial germ cells and embryo-derived pluripotent stem cell lines. Mouse Rif1 is a protein involved in negative regulation of telomere length. It is also localized to ATM dependent DNA damage foci and may act at the chromatin level to allow access to some factors.

0.02 M potassium phosphate, 0.15 M NaCl, pH 7.2, 0.01% sodium azide.

Store RIF1 antibody at -20 °C prior to opening. Dilute only prior to immediate use. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: RIF1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité