Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PLK1 Mouse Monoclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
48-826
PRSI48-826EA 694 EUR InStock
PRSI48-826
Anti-PLK1 Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
PLK, a Polo type protein kinase, has been shown to function in mitosis. The mRNA is absent or expressed at very low levels during the G1 phase, begins to reaccumulate during the S phase, and reaches maximal levels during the G2/M phase. PLK1 may participate in targeting MPF to the nucleus during prophase and in regulating mitotic spindle function. These functions, in addition to its expression in proliferating cells, suggest that PLK1 has a role in cancer progression.

Affinity Chromatography

Phosphate-buffered solution, pH 7.2, 0.09% sodium azide at 0.5 mg/ml.

Aliquot and store at 4ºC. Avoid freezing.

Type:
Antigen: PLK1
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité