Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RPA3 Mouse Monoclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
48-861
PRSI48-861EA 694 EUR InStock
PRSI48-861
Anti-RPA3 Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Replication protein A (RPA) is a single-stranded DNA binding protein. Human RPA is a heterotrimeric protein containing subunits of 70, 32 and 14 kDa. This protein complex is highly conserved in eukaryotes and is essential in DNA replication, homologous recombination and nucleotide excision repair. RPA has been shown to be a target for DNA-dependent protein kinase (DNA-PK) ataxia telangiectasia-mutated gene (ATM) and a cyclin dependent protein kinase.

Protein G Column

PBS.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: RPA3
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité