Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RAMP3 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
48-972
PRSI48-972EA 694 EUR InStock
PRSI48-972
Anti-RAMP3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
RAMP3 is a member of the RAMP family of single-transmembrane-domain proteins, called receptor-activity-modifying proteins. RAMPs are type I transmembrane proteins with an extracellular N terminus and a cytoplasmic C terminus. RAMPs are required to transport calcitonin-receptor-like receptor (CRLR) to the plasma membrane. CRLR, a receptor with seven transmembrane domains, can function as either a calcitonin-gene-related peptide (CGRP) receptor or an adrenomedullin receptor, depending on which members of the RAMP family are expressed. Co-expression of RAMP3 with CRLR results in the production of a functional adrenomedullin receptor.

PBS, 0.01% sodium azide, 50% glycerol.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: RAMP3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité