Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ALDH5A1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
4807
PRSI4807EA 435 EUR InStock
PRSI4807
Anti-ALDH5A1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Aldh5A1 Antibody: Aldh5A1 is a member of the aldehyde dehydrogenase superfamily, a group of NAD(P)(+)-dependent enzymes that catalyze the oxidation of a wide spectrum of aliphatic and aromatic aldehydes. Aldehyde dehydrogenase enzymes are thought to play a major role in the detoxification of aldehydes generated by alcohol metabolism and lipid peroxidation. Aldh5A1 is a mitochondrial NAD(+)-dependent succinic semialdehyde dehydrogenase. A deficiency of this enzyme, known as 4-hydroxybutyricaciduria, results in a disorder of the neurotransmitter 4-aminobutyric acid (GABA). Symptoms usually include static encephalopathy, associated with developmental delays, hypotonia, ataxia, speech defects, and seizures. At least two isoforms of Aldh5A1 are known to exist.

Type:
Antigen: ALDH5A1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité