Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CNOT4 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
4813
PRSI4813EA 435 EUR InStock
PRSI4813
Anti-CNOT4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
CNOT4 Antibody: CNOT4 is a component of the CCR4-NOT transcription complex, a complex that is implicated in the repression of RNA polymerase II transcription. In the CCR4-NOT complex, CNOT4 acts as an E3 ubiquitin-protein ligase and interacts with a subset of E2 ubiquitin-conjugating enzymes through a unique C4C4 RING domain. This E3 ligase activity was shown to be dependent on the selective and specific interaction with the ubiquitin conjugating enzyme UbcH5B. In yeast, mutations in CNOT4 that prevented its interaction with the UbcH5B homolog UBC4 caused increased sensitivity to hydroxyurea, heat shock, and hygromycin B, suggesting that CNOT4 and UbcH5B are involved in stress response in vivo. Multiple isoforms of CNOT4 are known to exist.

Type:
Antigen: CNOT4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité