Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ZBRK1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
4817
PRSI4817EA 435 EUR InStock
PRSI4817
Anti-ZBRK1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
ZBRK1 Antibody: ZBRK1 is a member of the Kruppel-associated box-zinc finger protein (KRAB-ZFP) protein family of transcriptional repressors. ZBRK1 has been shown to not only be up-regulated in senescent fibroblasts but also interacts with BRCA1, a transcriptional regulator with tumor suppressor activity. ZBRK1 binds to a specific sequence within the GADD45 gene, supporting the assembly of a nuclear complex containing BRCA1 and repressing its transcription. Recent experiments demonstrate that ZBRK1 can homo-oligomerize in vitro and in vivo through a C-terminal transcriptional repression domain (CTRD), and this oligomerization facilitates the ZBRK1-directed transcriptional repression through ZBRK1 response elements. These results suggest that higher order ZBRK1 oligomers may assemble through both protein-DNA and CTRD-dependent protein-protein interactions.

Type:
Antigen: ZBRK1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité