Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Integrin alpha 4 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
4827
PRSI4827EA 435 EUR InStock
PRSI4827
Anti-Integrin alpha 4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Integrin alpha 4 Antibody: The integrin alpha 4 (also known as CD49d and ITGA4) belongs to the integrin alpha chain family of proteins. Integrins are heterodimeric integral membrane proteins composed of an alpha and beta chains. Alpha4 chain associates with either beta1 or beta7 chain. It has been demonstrated that the putative ligand-binding sites of both integrin alpha4beta1 and alpha4beta7 is located on the alpha4 chain. These ligands included Madcam, VCAM, and fibronectin. Madcam is known as the principal ligand for integrin alpha4beta7. Recently it was also demonstrated that HIV-1 envelope can mimic Madcam by binding to and signaling though integrin alpha4beta1, the gut mucosal homing receptor for peripheral T cells. At least two isoforms are known to exist.

Type:
Antigen: Integrin alpha 4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité