Human integrin alpha 4 Peptide (15 aa in the center)
Fournisseur: ProSci Inc.
4837P
PRSI4837PEA 122 EUR InStock
PRSI4837P
Human integrin alpha 4 Peptide (15 aa in the center)
Protéines et Peptides
Integrin alpha 4 peptide is used for blocking the activity of integrin alpha 4 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité