Human Spred2 peptide (16 aa in the center)
Fournisseur: ProSci Inc.
4851P
PRSI4851PEA 122 EUR InStock
PRSI4851P
Human Spred2 peptide (16 aa in the center)
Protéines et Peptides
Spred3 peptide is used for blocking the activity of Spred2 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité