Human Rkhd2 peptide (15 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
4857P
PRSI4857PEA 122 EUR InStock
PRSI4857P
Human Rkhd2 peptide (15 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
Rkhd2 peptide is used for blocking the activity of Rkhd2 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité