Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IL17 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
4877
PRSI4877EA 435 EUR InStock
PRSI4877
Anti-IL17 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
IL-17 Antibody: Interleukin 17 (IL-17) is a family of pro-inflammatory cytokines produced by activated T cells and is thought to have a major role in the initiation and perpetuation of rheumatoid arthritis. IL-17 regulates the activities of NF-kappa B and mitogen-activated protein kinases such as ERK and JNK. In addition, IL-17 stimulates the expression of IL-6 and cyclooxygenase-2 and enhances the production of nitric oxide. IL-17-producing T helper cells (TH-17 cells) have been the subject of much attention due to the importance of IL-17 in the pathogenesis of autoimmune inflammation. Because of its role in autoimmune diseases, it is thought that targeting the production and action of IL-17 would be beneficial therapeutically in these diseases.

Type:
Antigen: IL17
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité