Human MettL7A peptide (12 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
4879P
PRSI4879PEA 105 EUR InStock
PRSI4879P
Human MettL7A peptide (12 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
MettL7A peptide is used for blocking the activity of MettL7A antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité