Anti-SELP Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: ProSci Inc.
49-086
PRSI49-086EA 619 EUR InStock
PRSI49-086
Anti-SELP Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
CD62P antibody can be used in immunohistochemistry starting at 10 μg/mL.
Affinity Chromatography
PBS, pH 7.4, 0.09% sodium azide.
Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: SELP
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Pig
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité