Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SIK2 Mouse Monoclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
49-137
PRSI49-137EA 771 EUR InStock
PRSI49-137
Anti-SIK2 Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
SNF1LK2 antibody can be used in Western Blot starting at 1:1000 - 1:3000, and immunohistochemistry starting at 10 μg/mL.

Affinity Chromatography

Phosphate-buffered solution, pH 7.2, 0.09% sodium azide.

Store SNF1LK2 antibody at 4 °C. Do not freeze.

Type:
Antigen: SIK2
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité