Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FUT4 Mouse Monoclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
49-241
PRSI49-241EA 771 EUR InStock
PRSI49-241
Anti-FUT4 Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
FUT4 catalyzes the synthesis of the non-sialylated antigen, Lewis x (CD15). It has been detected in human embryos (5-10 weeks) suggesting a role in development.

FUT4 antibody can be used in immunohistochemistry starting at 5 - 10 μg/mL.

Affinity Chromatography

Phosphate-buffered solution, pH 7.2, 0.09% sodium azide.

Store FUT4 antibody undiluted at 4 °C.

Type:
Antigen: FUT4
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM
Reactivity: Chimpanzee, Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité