Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HAVCR1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
49-280
PRSI49-280EA 771 EUR InStock
PRSI49-280
Anti-HAVCR1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
HAVCR1, a 359 A.A Class 1 integral membrane glycoprotein, is used by Hepatitis A virus to infect humans. It consists of a conserved N-terminal Cys-rich region, IgV (Immunoglobulin Variable region like) domain and a TSP-rich mucin domain in the extracellular region followed by a highly conserved tyrosine kinase phosphorylation motif in the cytoplasmic region. HAVCR1 is expressed on terminally differentiated CD4+ Th2 cells and regulates cytokine production. It plays an important role in the regulation of immune responses in the development of asthma and allergic responses. Its expression is critically upregulated in dedifferentiated kidney cells, thus indicating a possible role in regeneration of proximal tubule epithelium in Kidneys. HAVCR1 has shown to be upregulated in renal carcinomas, suggesting its role in tumor progression and metastasis.

HAVCR1 antibody can be used in immunohistochemistry starting at 5 μg/mL.

Protein G Column

PBS, 0.05% BSA, 0.05% sodium azide.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: HAVCR1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité