Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SIRT5 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
49-311
PRSI49-311EA 771 EUR InStock
PRSI49-311
Anti-SIRT5 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
SIRT5 is a human member of a family of proteins called Sirtuins (Sir2-like proteins) and are present in prokaryotes and eukaryotes. All Sir2-like proteins have a sirtuin core domain, which contains a series of sequence motifs conserved in organisms ranging from bacteria to humans. Bacterial, yeast and mammalian sirtuins are able to metabolize NAD and possibly at as mono-ADP-ribosyltransferases. The enzymatic function of sirtuins is not yet completely understood but recent reports of histone-activated Sir2-mediated NAD metabolism and NAD-activated Sir2-mediated histone deacetylation suggest a possible coupled reciprocal activation mechanism involving interactions of Sir2 with NAD and the N epsilon-acetyl-lysine groups of acetylated histones.

SIRT5 antibody can be used in ELISA, Western Blot starting at 1:500 - 1:1000, and immunohistochemistry starting at 2.5 μg/mL.

Protein G Column

PBS, 0.05% BSA, 0.05% sodium azide.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: SIRT5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité