Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CBLC Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
49-331
PRSI49-331EA 655 EUR InStock
PRSI49-331
Anti-CBLC Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Cbl-c is also known as signal transduction protein CBL-C, SH3-binding protein CBL-C, CBL-3, and RING finger protein 57. Cbl proteins are a family of ubiquitin protein ligases (E3s) that negatively regulate signaling by targeting activated tyrosine kinases for degradation. Cbl-c (a.k.a. Cbl-3) is the most recently cloned member of the Cbl proteins and is expressed only in epithelial cells (the other Cbl proteins are ubiquitously expressed). Cbl-c, like the other mammalian Cbl proteins, can ubiquitinate the activated EGFR and target it for degradation. Cbl-c knock out mice show no obvious phenotype. Thus, the physiological role of Cbl-c is not known.

CBLC antibody can be used in Western Blot, and immunohistochemistry starting at 10 μg/mL.

0.02 M potassium phosphate, 0.15 M NaCl, pH 7.2, 0.01% sodium azide.

0.02 M potassium phosphate, 0.15 M NaCl, pH 7.2, 0.01% sodium azide.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: CBLC
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité