Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SARM1 Mouse Monoclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
49-353
PRSI49-353EA 815 EUR InStock
PRSI49-353
Anti-SARM1 Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Toll-like receptors (TLRs) play an essential role in the detection and elimination of invading microbes. They are type-1 transmembrane receptors, containing extracellular leucine rich repeats and an intracellular Toll/interleukin-1 receptor (TIR) domain. Upon stimulation, these receptors interact with specific TIR domain-containing adaptor proteins. Five such adaptors have been discovered to date, MyD88, Mal (MyD88 adaptor-like)/TIRAP (TIR domain-containing adaptor protein), Trif (TIR-domain-containing adaptor inducing interferon-beta), TRAM (Trif-related adaptor molecule) and SARM (SAM and ARM-containing protein). Different TLRs use different combinations of these adaptors, leading to the activation of common and unique pathways involved in the elimination of the invading microbe.

SARM1 antibody can be used in ELISA, Western Blot, and immunohistochemistry starting at 5 μg/mL.

Purified

PBS, 10% glycerol, 0.02% sodium azide.

Aliquot and store at -80°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: SARM1
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité