Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-EGR1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
49-371
PRSI49-371EA 655 EUR InStock
PRSI49-371
Anti-EGR1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
EGR-1 (also called Early Growth Response protein 1, Krox-24 protein, ZIF268, Nerve growth factor-induced protein A or NGFI-A, Transcription factor ETR103, and Zinc finger protein 225 or AT225) is a transcriptional regulator that recognizes and binds to the DNA sequence 5'-CGCCCCCGC-3' (EGR-site). EGR-1 activates the transcription of target genes whose products are required for mitogenesis and differentiation. EGR-1 is a nuclear protein induced by growth factors. Expression has been identified in a variety of cancers.

0.02 M potassium phosphate, 0.15 M NaCl, pH 7.2, 0.01% sodium azide.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: EGR1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Chimpanzee, Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité