Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CUL3 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
49-414
PRSI49-414EA 815 EUR InStock
PRSI49-414
Anti-CUL3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Cullins assemble a potentially large number of ubiquitin ligases by binding to the RING protein ROC1 to catalyse polyubiquitination, as well as binding to various specificity factors to recruit substrates. Cullin 3 is an essential component of the SCF (SKP1-CUL1-F-box protein) E3 ubiquitin ligase complex, which mediates the ubiquitination of proteins involved in cell cycle progression, signal transduction and transcription. In the SCF complex, cul3 serves as a rigid scaffold that organizes the SKP1-F-box protein and RBX1 subunits. Cul3 may also contribute to catalysis through positioning of the substrate and the ubiquitin-conjugating enzyme. Unlike Cul1 and Cul2, Cul3 seems not to be a part of the SCF complex consisting of CUL1, RBX1, SKP1 and SKP2. Cul3 also interacts with RNF7 and is part of a complex with TIP120A/CAND1, Cyclin E and RBX1.

Delipidation and Defibrination

0.01% NaN3

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: CUL3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité