Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MYL9 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
49-437
PRSI49-437EA 734 EUR InStock
PRSI49-437
Anti-MYL9 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Myosin is the major component of thick muscle filaments, and is a long asymmetric molecule containing a globular head and a long tail. The molecule consists of two heavy chains each ~200,000 daltons, and four light chains each ~16,000 - 21,000 daltons. Activation of smooth and cardiac muscle primarily involves pathways that increase calcium and myosin phosphorylation resulting in contraction. Myosin light chain phosphatase acts to regulate muscle contraction by dephosphorylating activated myosin light chain. The selected peptide sequence used to generate the polyclonal antibody is located near the amino terminal end of the polypeptide corresponding to the smooth/non-muscle form of myosin regulatory light chain found in cardiac myocytes in addition to smooth and non-muscle cells. This sequence differs from that of the sarcomeric/ cardiac form of myosin regulatory light chain that has a different sequence around the phosphorylation site. Human, mouse and rat have almost identical sequences.

0.02 M potassium phosphate, 0.15 M NaCl, pH 7.2, 0.01% sodium azide.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: MYL9
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité