Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CUL9 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
49-462
PRSI49-462EA 734 EUR InStock
PRSI49-462
Anti-CUL9 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Cullins assemble a potentially large number of ubiquitin ligases by binding to the RING protein ROC1 to catalyse polyubiquitination, as well as binding to various specificity factors to recruit substrates. PARC is a cullin family member that functions as a cytoplasmic anchor protein in p53-associated protein complexes. PARC regulates the subcellular localization of p53 and subsequent function. PARC forms a complex with p53 in the cytoplasm of unstressed cells and interacts with UBCH7 and UBCH8. PARC shows a cytoplasmic localization and is ubiquitously expressed in all tissues with highest expression in testis brain and kidney.

Delipidation and Defibrination

Sterile filtered antiserum, 0.01% sodium azide.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: CUL9
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité