Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-PPP1R13L Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
49-469
PRSI49-469EA 815 EUR InStock
PRSI49-469
Anti-PPP1R13L Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
ASPP proteins (ASPP1, ASPP2 and iASPP) represent a new family of p53 binding proteins. ASPP1 and ASPP2 bind and enhance p53-mediated apoptosis. In contrast, the third member, iASPP, functionally inactivates p53. iASPP (also called protein phosphatase 1 regulatory (inhibitor) subunit 13 like protein, Inhibitor of ASPP protein, Protein iASPP, PPP1R13B-like protein and NFkB-interacting protein 1) plays a central role in regulation of apoptosis and transcription via its interaction with NF-kappa-B and p53/TP53 proteins. iASPP blocks transcription of HIV-1 virus by inhibiting the action of both NF-kappa-B and SP1. This protein also inhibits p53/TP53 function, possibly by preventing the association between p53/TP53 and ASPP1 or ASPP2, and therefore suppressing the subsequent activation of apoptosis. iASPP is predominantly a cytoplasmic protein (isoform 1) but can also be found in the nucleus (isoform 2). iASPP is highly expressed in heart, placenta and prostate and is weakly expressed in brain, liver, skeletal muscle, testis and peripheral blood leukocyte. The N-terminal region of isoform 1 is required for cytoplasmic localization. Defects in iASPP may be a cause of certain breast cancers and the protein is overexpressed in many patients suffering from breast carcinomas and expressing a wild-type p53/TP53 protein.

0.02 M potassium phosphate, 0.15 M NaCl, pH 7.2, 0.01% sodium azide.

Store PPP1R13L antibody at -20 °C prior to opening. Dilute only prior to immediate use. For extended storage aliquot contents and freeze at -20 °C or below. As with all antibodies avoid freeze/thaw cycles.

Type:
Antigen: PPP1R13L
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité