Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RAD52 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
49-475
PRSI49-475EA 815 EUR InStock
PRSI49-475
Anti-RAD52 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The protein encoded by this gene shares similarity with Saccharomyces cerevisiae Rad52, a protein important for DNA double-strand break repair and homologous recombination. This gene product was shown to bind single-stranded DNA ends, and mediate the DNA-DNA interaction necessary for the annealing of complementary DNA strands. It was also found to interact with DNA recombination protein RAD51, which suggested its role in RAD51 related DNA recombination and repair. Four alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been reported for this gene. The alpha variant encodes the longest isoform that contains an identical N-terminus, but a distinct C-terminus, as compared to other isoforms (beta, delta, and gamma).

0.02 M potassium phosphate, 0.15 M NaCl, pH 7.2, 0.01% sodium azide.

Store RAD52 antibody at -20 °C prior to opening. Dilute only prior to immediate use. For extended storage aliquot contents and freeze at -20 °C or below. As with all antibodies avoid freeze/thaw cycles.

Type:
Antigen: RAD52
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité