Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NES Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
49-554
PRSI49-554EA 815 EUR InStock
PRSI49-554
Anti-NES Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Nestin, is a large intermediate filament protein (class Type VI) that was first identified with a monoclonal antibody by Hockfield and McKay (1985). Nestin is expressed predominantly in stem cells of the central nervous system in the neural tube. Nestin is expressed during development and in myotendinous and neuromuscular junctions. Nestin expression is restricted, typically disappearing by E18. Nestin is thought to be a reasonable neuronal marker; however, recent studies have found nestin expression in other cell types such as endothelial cells. Nestin expression is seen in almost all GBMs (Glioblastoma mulitformes) and many melanomas (both primary and metastatic) but not in any metastatic carcinomas. Upon terminal neural differentiation, nestin is downregulated and replaced by neurofilaments.

0.02 M potassium phosphate, 0.15 M NaCl, pH 7.2, 0.01% sodium azide.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: NES
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité