Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-COL6A1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
49-569
PRSI49-569EA 815 EUR InStock
PRSI49-569
Anti-COL6A1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Collagens are highly conserved throughout evolution and are characterized by an uninterrupted "Glycine-X-Y" triplet repeat that is a necessary part of the triple helical structure. For these reasons it is often extremely difficult to generate antibodies with specificities to collagens. The development of type specific antibodies is dependent on NON-DENATURED three-dimensional epitopes. Collagens are extensively purified for immunization from human and bovine placenta and cartilage by limited pepsin digestion and selective salt precipitation. This preparation results in a native conformation of the protein. Antibodies are isolated from rabbit antiserum and are extensively cross-adsorbed by immunoaffinity purification to produce 'type' specific antibodies. Greatly diminished reactivity and selectivity of these antibodies will result if denaturing and reducing conditions of SDS-PAGE and immunoblotting are used.

0.125 M sodium borate, 0.075 M NaCl, 0.005 M EDTA;, pH 8.0, 0.01% sodium azide.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: COL6A1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité