Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-COL18A1 Mouse Monoclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
49-791
PRSI49-791EA 871 EUR InStock
PRSI49-791
Anti-COL18A1 Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Suitable for use in Immunohistochemistry and Immunoblot. Other applications not tested. Recognizes endostatin, Mr 22kD, an unidentified protein is also weakly detected, Mr 54kD. Species Crossreactivity: Human and mouse. Predicted to crossreact with rat.

Thiophilic Adsorption Chromatography

50 mM sodium phosphate, pH 8.0, 0.05% sodium azide, before the addition of glycerol to 30%

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: COL18A1
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité