Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-B2M Mouse Monoclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
49-800
PRSI49-800EA 815 EUR InStock
PRSI49-800
Anti-B2M Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Beta 2-microglobulin is the low molecular weight component of HLA antigens and as such is involved in the presentation of endogenous antigens, activation of T lymphocytes and functional emergence of natural killer cells. It is found in the serum of normal individuals and in the urine in elevated amounts in patients with Wilson disease, cadmium poisoning and other conditions leading renal tubular dysfunction. ESTs have been isolated from libraries generated using virtually every tissue in the body.

Protein A Column

PBS, pH 8.0, 0.05% sodium azide, 10% glycerol.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: B2M
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité