Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CXCR2 Mouse Monoclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
49-841
PRSI49-841EA 765 EUR InStock
PRSI49-841
Anti-CXCR2 Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Flow Cytometry Recognizes human IL-8 receptor, type B.The IL8RB is a Chemokine Receptor also known as type 1 interleukin-8 receptor. There are three interleukin-8 receptors on chromosome 2: IL8RA (type 2), IL8RB (type 1), and a pseudogene. Results from mouse knock-out studies suggest that IL8RB may inhibit the expansion and development of neutrophils and B cells (Cacalano et al., 1994). IL8RB is a high-affinity receptor for IL8, and for GROalpha, beta, and gamma (Ahuja and Murphy, 1996).

IL-8 Receptor B antibody can be used in immunohistochemistry starting at 5 μg/mL, immunohistochemistry in frozen tissues starting at 1:10 - 1:20, and flow cytometry.

Protein G Column

PBS.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: CXCR2
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité