Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TPSAB1 Mouse Monoclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
49-867
PRSI49-867EA 694 EUR InStock
PRSI49-867
Anti-TPSAB1 Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Tryptase antibody can be used in ELISA, and immunohistochemistry starting at 10 μg/mL. This product requires protein digestion pre-treatment of paraffin sections e.g. pronase. Results may also be obtained with this produst using HIER. Sodium citrate buffer pH 6.0 is recommended for this purpose.

Protein G Column

PBS, pH 7.4, 0.09% sodium azide.

Store Tryptase antibody at 4 °C or -20 °C. As with all antibodies avoid freeze/thaw cycles. Store undiluted.

Type:
Antigen: TPSAB1
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Cat, Dog, Human, Monkey, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité