Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CDK2 Mouse Monoclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
49-958
PRSI49-958EA 831 EUR InStock
PRSI49-958
Anti-CDK2 Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Cyclin-dependent kinase 2 (CDK2), a CDC2/CDK-type protein kinase, regulates cell-cycle transition from G1 to S phase. CDK2 activation requires formation of a heterodimer with cyclin A, D, or E and phosphorylation by CAK. CDK2 inhibition results from association with p21Cip1 (CDKN1A) and p27Kip1 (CDKN1B). Two alternatively spliced variants and multiple transcription initiation sites have been reported. Inhibition of CDK2 has been suggested to help prevent chemotherapy-induced alopecia in cancer patients.

CDK2 antibody can be used in immunohistochemistry starting at 10 μg/mL.

Protein G Column

0.1M Tris-glycine, pH 7.4, 0.15M NaCl, 0.05% sodium azide, before the addition of glycerol to 30%

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: CDK2
Clonality: Monoclonal
Clone: 0
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité