Human PTCHD2 peptide (14 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
4915P
PRSI4915PEA 122 EUR InStock
PRSI4915P
Human PTCHD2 peptide (14 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
PTCHD2 peptide is used for blocking the activity of PTCHD2 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité