Human JPH2 Peptide (14 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
4919P
PRSI4919PEA 122 EUR InStock
PRSI4919P
Human JPH2 Peptide (14 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
JPH2 peptide is used for blocking the activity of JPH2 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité