Human JPH3 Peptide (18 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
4921P
PRSI4921PEA 122 EUR InStock
PRSI4921P
Human JPH3 Peptide (18 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
JPH3 peptide is used for blocking the activity of JPH3 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité