Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-JPH4 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
4923
PRSI4923EA 435 EUR InStock
PRSI4923
Anti-JPH4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
JPH4 Antibody: Junctional complexes between the plasma membrane (PM) and endoplasmic/sarcoplasmic reticulum (ER/SR) are a common feature of all excitable cell types and mediate cross talk between cell surface and intracellular ion channels. Junctophilins (JPs) are important components of the junctional complexes. JPs are composed of a carboxy-terminal hydrophobic segment spanning the ER/SR membrane and a remaining cytoplasmic domain that shows specific affinity for the PM. Four JPs have been identified as tissue-specific subtypes derived from different genes: JPH1 is expressed in skeletal muscle, JPH2 is detected throughout all muscle cell types, and JPH3 and JPH4 are predominantly expressed in the brain. In the CNS, both JPH3 and JPH4 are expressed throughout neural sites and contribute to the subsurface cistern formation in neurons. Mice lacking both JPH3 and JPH4 subtypes exhibit serious symptoms such as impaired learning and memory and are accompanied by abnormal nervous functions.

Type:
Antigen: JPH4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité