Human JPH3 Peptide (18 aa in the center)
Fournisseur: ProSci Inc.
4931P
PRSI4931PEA 105 EUR InStock
PRSI4931P
Human JPH3 Peptide (18 aa in the center)
Protéines et Peptides
JPH3 peptide is used for blocking the activity of JPH3 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité