Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PIGY Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
4945
PRSI4945EA 435 EUR InStock
PRSI4945
Anti-PIGY Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
PIG-Y Antibody: Glycosylphosphatidylinositol (GPI) lipid anchoring is an important post-translational modification of proteins that takes place in the endoplasmic reticulum. The synthesis of GPI is initiated by GPI-N-acetylglucosaminyltransferase (GPI-GnT), a complex of proteins including PIG-A, PIG-H, PIG-C, GPI1, and DPM2. PIG-Y, the mammalian homolog to yeast Eri1p, is also thought to be involved in the biosynthesis of GPI. The PIG-Y gene encodes two proteins, one of which arises from leaky scanning of the mRNA.

Type:
Antigen: PIGY
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité