Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TOM70 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
4949
PRSI4949EA 435 EUR InStock
PRSI4949
Anti-TOM70 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
TOM70 Antibody: The translocase of outer mitochondrial membrane (TOM) complex is a multisubunit complex involved in the recognition, unfolding, and translocation of preproteins into the mitochondria. TOM70, an important member of the TOM complex, contains a tetratricopeptide repeat domain similar to those found in cytosolic chaperones such as Hsp90 and Hsc70 and provides a docking site for these proteins. This interaction is thought to be a critical first step in the TOM70-dependent mitochondrial import, followed by contact between the preprotein and TOM70. After targeting to TOM70, preproteins are translocated through the outer membrane via the TOM40 import pore complex. The precise mechanism of how preproteins progress from TOM70 to TOM40 to full translocation is still unclear. At least two isoforms of TOM70 are known to exist.

Type:
Antigen: TOM70
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité