Human TOM70 peptide (17 aa near N-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
4949P
PRSI4949PEA 122 EUR InStock
PRSI4949P
Human TOM70 peptide (17 aa near N-terminus)
Protéines et Peptides
TOM70 peptide is used for blocking the activity of TOM70 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité