Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GLE1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
4963
PRSI4963EA 435 EUR InStock
PRSI4963
Anti-GLE1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Gle1 Antibody: The proper expression of gene products in eukaryotic cells relies on efficient transport of mRNA molecules out of the nucleus. Gle1 is an essential mRNA export factor in both human and yeast cells. It associates with the nuclear pore complex (NPC) through hCG1 and NUP155 in mammalian cells and in conjunction with inositol hexakisphosphate (IP6), stimulates Dbp5, a member of the DEAD-box helicase family, triggering mRNP remodeling and facilitating RNA export from the nucleus. Recent evidence suggests that mutations in Gle1 causing defects in mRNA export can result in human disease. At least three isoforms of Gle1 are known to exist.

Type:
Antigen: GLE1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité