Human Gle1 peptide (14 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
4963P
PRSI4963PEA 105 EUR InStock
PRSI4963P
Human Gle1 peptide (14 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
Gle1 peptide is used for blocking the activity of Gle1 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité