Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TREX1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
4969
PRSI4969EA 435 EUR InStock
PRSI4969
Anti-TREX1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
TREX1 Antibody: Trex1 is the major human 3' to 5' exonuclease which is required for checkpoint signaling after DNA damage. It is ubiquitously expressed, binds to single stranded DNA coated with replication protein A that accumulates at sites of DNA damage and recruits the ataxia telangiectasia and Rad3 related protein (ATR), a checkpoint kinase, to sites of DNA damage and replication stress. Trex1 is required for ATR expression. This gene uses two different open reading frames. The upstream ORF encodes proteins which interact with ATR and localize to intranuclear foci induced by DNA damage and are essential components of the DNA damage checkpoint. The downstream ORF encodes proteins with 3' to 5' exonuclease activity and may be a subunit of human DNA polymerase III. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found. Mutations in this gene result in Aicardi-Goutieres syndrome, chilblain lupus, and Cree encephalitis.

Type:
Antigen: TREX1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité