Human TREX1 peptide (15 aa in the center)
Fournisseur: ProSci Inc.
4969P
PRSI4969PEA 122 EUR InStock
PRSI4969P
Human TREX1 peptide (15 aa in the center)
Protéines et Peptides
TREX1 peptide is used for blocking the activity of TREX1 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité