Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TREX2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
4971
PRSI4971EA 435 EUR InStock
PRSI4971
Anti-TREX2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
TREX2 Antibody: TREX2 is one of two major human 3' to 5' exonucleases which are required for checkpoint signaling after DNA damage. While the related protein TREX1 is required for ATR expression and mutations in this gene result in Aicardi-Goutieres syndrome, chilblain lupus, and Cree encephalitis, less is known about TREX2. Like TREX1, TREX2 is ubiquitously expressed in all tissues examined. X-ray crystallography studies of TREX2-single strand DNA complexes revealed that TREX2 binds DNA as a dimer and may act to displace the second DNA strand, suggesting that TREX2 unzips and denatures double stranded DNA and feed the substrate DNA strand into the TREX2 active site. At least two isoforms of TREX2 are known to exist.

Type:
Antigen: TREX2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité