Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-EBI3 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
4977
PRSI4977EA 435 EUR InStock
PRSI4977
Anti-EBI3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
EBI3 Antibody: EBI3 is a subunit in two distinct heterodimeric cytokines: interleukin-27 (IL-27) and IL-35. Like interleukin-23 (IL-23), IL-27 is a recently discovered member of the IL-6/IL-12 family of proinflammatory and immunoregulatory cytokines. It exists as a heterodimer composed of the p40-related protein EBI3 and an IL-12 p35-related protein termed p28. IL-27 is produced after activation by antigen-presenting cells and induces proliferation of naïve but not memory CD4+ T-cells. It acts by binding to its receptor WSX-1 (also known as TCCR) and gp130 which results in the activation of a Jak/STAT signaling cascade, suggesting the IL-27 is involved in the regulation of immune processes. It has been suggested that IL-27 can also be used as a therapeutic agent against cancer as it can also induce tumor-specific anti-tumor activity mediated through CD8+ T-cells, IFN-gamma, and T-bet. IL-35 is composed of EBI3 and the p35 subunit of IL-12 and has been reported to have therapeutic effects against collagen-induced arthritis by expanding the population of regulatory T cells and suppressing Th17 cells. At least two isoform of EBI3 are known to exist.

Type:
Antigen: EBI3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité