Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RNASEH2A Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
4979
PRSI4979EA 415 EUR InStock
PRSI4979
Anti-RNASEH2A Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
RNAse H2A Antibody: Ribonucleases (RNAses) H are enzymes that hydrolyze the RNA strands of RNA/DNA hybrids. The major role of these enzymes is to remove the RNA strand from the RNA/DNA hybrids that form during DNA replication and repair. RNAse H2 is made up of three subunits; all three are required for RNAse activity. Recent evidence has demonstrated that mutations in RNAse H2A or any of the other subunits result in Aicardi-Goutieres syndrome (AGS), a neurological disorder with similar symptoms to viral brain infections including high levels of IFN-alpha in the cerebral spinal fluid. Similar conditions are observed with mutations in TREX1, a single-stranded DNA exonuclease, suggesting that RNAse H2 and TREX1 may have similar roles, and that mutations in any of these genes lead to an accumulation of intracellular nucleic acids, triggering an inflammatory response through activation of the innate immune system.

Type:
Antigen: RNASEH2A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité