Human RNAse H2A peptide (17 aa in the center)
Fournisseur: ProSci Inc.
4979P
PRSI4979PEA 105 EUR InStock
PRSI4979P
Human RNAse H2A peptide (17 aa in the center)
Protéines et Peptides
RNAse H2A peptide is used for blocking the activity of RNAse H2A antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité