Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-KLRA3 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
4993
PRSI4993EA 435 EUR InStock
PRSI4993
Anti-KLRA3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
KLRA3 Antibody: KLRA3 (also known as Ly49C) is a member of the LY49 family of receptors in Natural Killer (NK) cells that bind to major histocompatibility complex (MHC) class 1. These proteins are classified as either activating or inhibitory receptors based on whether they possess an immunoreceptor tyrosine-based inhibitory motif (ITIM) in their cytoplasmic region (for inhibitory receptors), or an immunoreceptor tyrosine-based activation motif (ITAM) that transmits activating signals resulting in phosphorylation of several substrates. KLRA3 is thought to be an inhibitory receptor, recognizing peptide -receptive H-2Kb.

Type:
Antigen: KLRA3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité